Tlačiť
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
214370010 214370050
ACRO214370010EA 49.67 EUR
ACRO214370010 ACRO214370050
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid 98%
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Mw: 204.15
Teplota tavenia: 81…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004352
Číslo CAS: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %