Tlačiť
Tetrabutylammonium tetrahydroborate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tetra-n-butylammonium borohydride, Tetrabutylammonium borohydride, Tetrabutylammonium tetrahydridoborate
212900100 212900500
ACRO212900100EA 106.55 EUR
ACRO212900100 ACRO212900500
Tetrabutylammonium tetrahydroborate 98%
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Vzorec: C₁₆H₄₀BN
Mw: 257.31
Teplota tavenia: 126…131 °C
Číslo MDL: MFCD00012035
Číslo CAS: 33725-74-5
EINECS: 251-658-2
OSN: 3131
ADR: 4.3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %