Tlačiť
3-Thiopheneethanol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Thiophen-3-ethanol, 2-(Thiophen-3-yl)ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
211710050 211710250
ACRO211710050EA 112.72 EUR
ACRO211710050 ACRO211710250
3-Thiopheneethanol 99%
3-Thiopheneethanol
Vzorec: C₆H₈OS
Teplota varu: 110…111 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,14 g/cm³
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009766
Číslo CAS: 13781-67-4
EINECS: 237-434-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %