Benzyl isocyanate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
210760050
210760250
ACRO210760050EA
89.85
EUR
ACRO210760050
ACRO210760250
Benzyl isocyanate 99+%
Benzyl isocyanate
Vzorec:
C₈H₇NO Teplota varu: 101…104 °C (33 mmHg) Hustota: 1,07 g/cm³ Teplota vzplanutia: 45 °C |
Číslo MDL:
MFCD00009701 Číslo CAS: 3173-56-6 EINECS: 221-640-9 OSN: 3080 ADR: 6.1,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5241 to 1.5261 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |