Tlačiť
Skvalen 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
207471000 207470025 207475000
ACRO207471000EA 98.68 EUR
ACRO207471000 ACRO207470025 ACRO207475000
Skvalen 99+%
Skvalen
Vzorec: C₃₀H₅₀
Teplota varu: 285 °C (25 mmHg)
Teplota tavenia: –75 °C
Hustota: 0,855 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008912
Číslo CAS: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 13,08847
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.845 to 0.865 g/ml
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Iodine value 360 to 400 g I2/100 g
Peroxide value ≤2 meq/kg
Saponification value ≤1 mg KOH/g