Tlačiť
1-Fenyl-2-thiomočovina 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Phenylthiourea, 1-Phenylthiourea
207250050 207250250 207251000
ACRO207250050EA 39.83 EUR
ACRO207250050 ACRO207250250 ACRO207251000
1-Fenyl-2-thiomočovina 97%
1-Fenyl-2-thiomočovina
Vzorec: C₇H₈N₂S
Teplota varu: 295…297 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 148…150 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004933
Číslo CAS: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07468
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %