Tlačiť
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,6-Dichloropyrimidin-5-ylamine
203250050 203250250
ACRO203250050EA 205.38 EUR
ACRO203250050 ACRO203250250
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
Teplota varu: 262 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 143…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006108
Číslo CAS: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥96.0 %