Tlačiť
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
202380010 202380050 202380250 202381000
202380010.EA 101.08 EUR
202380010. 202380050. 202380250. 202381000.
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99%
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀P₄Pd
Teplota tavenia: 103…107 °C (rozkl.)
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00010012
Číslo CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 73.7 to 76.0 %