Tlačiť
Vinyltrimethylsilane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trimethyl(vinyl)silane
200330250 200331000
ACRO200330250EA 96.67 EUR
ACRO200330250 ACRO200331000
Vinyltrimethylsilane 97%
Vinyltrimethylsilane
Vzorec: C₅H₁₂Si
Teplota varu: 55 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,68 g/cm³
Teplota vzplanutia: –24 °C
Číslo MDL: MFCD00008606
Číslo CAS: 754-05-2
EINECS: 212-042-9
OSN: 1993
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3895 to 1.3915 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %