Tlačiť
Allyltrimethylsilane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
196990100 196990500 196992500
ACRO196990100EA 93.46 EUR
ACRO196990100 ACRO196990500 ACRO196992500
Allyltrimethylsilane 99%
Allyltrimethylsilane
Vzorec: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
Teplota varu: 85 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,719 g/cm³
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008635
Číslo CAS: 762-72-1
EINECS: 212-104-5
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %