Allyltrimethylsilane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
196990100
196990500
196992500
ACRO196990100EA
93.46
EUR
ACRO196990100
ACRO196990500
ACRO196992500
Allyltrimethylsilane 99%
Allyltrimethylsilane
Vzorec:
H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃ Teplota varu: 85 °C (760 mmHg) Hustota: 0,719 g/cm³ Teplota vzplanutia: 7 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00008635 Číslo CAS: 762-72-1 EINECS: 212-104-5 OSN: 1993 ADR: 3,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |