Tetrafluoroboric acid 50% (w/w) in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
196700250
196705000
196700025
ACRO196700250EA
48.54
EUR
ACRO196700250
ACRO196705000
ACRO196700025
Tetrafluoroboric acid 50% (w/w) in water
Tetrafluoroboric acid
Vzorec:
HBF₄ Teplota tavenia: –90 °C Hustota: 1,41 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011345 Číslo CAS: 16872-11-0 EINECS: 240-898-3 OSN: 1775 ADR: 8,II |