Tlačiť
Diammonium tetrachloropalladate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ammonium tetrachloropalladate(II, Ammonium tetrachloropalladate(II), Ammonium palladium (II) chloride, Ammonium tetrachloropalladate (II)
195170020 195170100
ACRO195170020EA 360.21 EUR
ACRO195170020 ACRO195170100
Diammonium tetrachloropalladate 98%
Diammonium tetrachloropalladate
Vzorec: H₈Cl₄N₂Pd
Hustota: 2,17 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010884
Číslo CAS: 13820-40-1
EINECS: 237-498-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Green to red to brown Powder or crystals
Palladium (Pd) ≥36.5 %