Tlačiť
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
187980050 187980250 187981000
ACRO187980050EA 114.32 EUR
ACRO187980050 ACRO187980250 ACRO187981000
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Thiophene-3-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₄OS
Teplota varu: 194…196 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1,28 g/cm³
Teplota vzplanutia: 64 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005466
Číslo CAS: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %