Tlačiť
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloromethoxy-2-methoxyethane, 1-Chloro-2,5-dioxahexane, MEM chloride
185980100 185980250 185981000
ACRO185980100EA 111.36 EUR
ACRO185980100 ACRO185980250 ACRO185981000
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride 94%
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride
Vzorec: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Mw: 124.57
Teplota varu: 50…52 °C (13 mmHg)
Hustota: 1.09 g/cm³
Teplota vzplanutia: 54 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000888
Číslo CAS: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
OSN: 1992
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
HPLC ≥97.5 %