Tlačiť
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
185930010 185931000
ACRO185930010EA 557.56 EUR
ACRO185930010 ACRO185931000
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone 98%
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Mw: 114.15
Teplota varu: 225.5
Teplota tavenia: 8.2 °C
Hustota: 1.05 g/cm³
Teplota vzplanutia: 93
Číslo MDL: MFCD00003188
Číslo CAS: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
Merck Index: 13,03275
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA