Tlačiť
Sodium trichloroacetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
184151000 184155000 184150025
ACRO184151000EA 36.9 EUR
ACRO184151000 ACRO184155000 ACRO184150025
Sodium trichloroacetate 97%
Sodium trichloroacetate
Vzorec: C₂Cl₃NaO₂
Teplota tavenia: >300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064198
Číslo CAS: 650-51-1
EINECS: 211-479-2
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1 % in methanol) Clear colorless to yellow solution
HPLC ≥97.5 %