Tlačiť
n-Butyllithium 1.6 M in hexanes, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
181271000 181275000 181278000
181271000.EA 85.72 EUR
181271000. 181275000. 181278000.
n-Butyllithium 1.6 M in hexanes, AcroSeal®
n-Butyllithium
Vzorec: C₄H₉Li
Mw: 64.06 g/mol
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0.68 g/cm³
Teplota vzplanutia: –18 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009414
Číslo CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
OSN: 3394
ADR: 4.2 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.49 to 1.70 M
Free base ≤1 %