Cottonseed oil, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
177115000
177110025
ACRO177115000EA
69.39
EUR
ACRO177115000
ACRO177110025
Cottonseed oil, pure
Cottonseed oil
Hustota:
0,91 g/cm³ Teplota vzplanutia: >112 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00130872 Číslo CAS: 8001-29-4 EINECS: 232-280-7 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow Oily liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4720 to 1.4730 (20°C, 589 nm) |
Additional info | linolenic and higher: ≤1.5% |
Acid value | ≤0.5 mg KOH/g |
Iodine value | 95 to 115 g I2/100 g |
Saponification value | 185 to 198 mg KOH/g |
Unsaponifiable matter | ≤1.5 % |