Tlačiť
Isobutyl chloroformate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chloroformic acid isobutyl ester
176180250 176181000 176185000
ACRO176180250EA 42.86 EUR
ACRO176180250 ACRO176181000 ACRO176185000
Isobutyl chloroformate 98%
Isobutyl chloroformate
Vzorec: C₅H₉ClO₂
Mw: 136.58
Teplota varu: 128.7
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 1.0475 g/cm³
Teplota vzplanutia: 30
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000642
Číslo CAS: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
OSN: 3489
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,05156
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % diisobutyl carbonate
Color scale ≤100 APHA
Free acid (HCl) ≤0.5 %