Tlačiť
Methyl propiolate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester
174040100 174040500 174042500
ACRO174040100EA 138.59 EUR
ACRO174040100 ACRO174040500 ACRO174042500
Methyl propiolate 99%
Methyl propiolate
Vzorec: C₄H₄O₂
Mw: 84.07
Teplota varu: 105
Hustota: 0.94 g/cm³
Teplota vzplanutia: 10 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008572
Číslo CAS: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
OSN: 3272
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) 8.6 to 9.6 %