Tlačiť
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methoxybenzyl cyanide, 4-Methoxyphenylacetonitrile
173760250 173760050 173761000
ACRO173760250EA 36.85 EUR
ACRO173760250 ACRO173760050 ACRO173761000
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile 97%
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
Mw: 147.18
Teplota varu: 286
Teplota tavenia: 8
Hustota: 1.08 g/cm³
Teplota vzplanutia: 117
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001919
Číslo CAS: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
OSN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %