Tlačiť
Adipoyldichlorid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
173181000 173185000
ACRO173181000EA 224.23 EUR
ACRO173181000 ACRO173185000
Adipoyldichlorid 98%
Adipoyldichlorid
Vzorec: C₆H₈Cl₂O₂
Teplota varu: 105…107 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,25 g/cm³
Teplota vzplanutia: 72 °C
Číslo MDL: MFCD00000759
Číslo CAS: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
OSN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 % (as Adipic acid)