Tlačiť
Undec-10-enoyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 10-Undecenoyl chloride, 10-Undecenoylchloride
171581000 171585000
ACRO171581000EA 160.62 EUR
ACRO171581000 ACRO171585000
Undec-10-enoyl chloride 98%
Undec-10-enoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₁₉ClO
Mw: 202.72
Teplota varu: 120…122 °C (10 mmHg)
Hustota: 0.94 g/cm³
Teplota vzplanutia: 93 °C
Číslo MDL: MFCD00000772
Číslo CAS: 38460-95-6
EINECS: 253-951-0
OSN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4532 to 1.4552 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %