Tlačiť
Phthalimide potassium salt derivative 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
170861000 170865000 170860025
ACRO170861000EA 68.19 EUR
ACRO170861000 ACRO170865000 ACRO170860025
Phthalimide potassium salt derivative 99%
Phthalimide potassium salt
Vzorec: C₈H₄KNO₂
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: 1,634 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005887
Číslo CAS: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=3, H2O)