Tlačiť
α-Bromo-p-toluic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromomethylbenzoic acid, 4-(Bromomethyl)benzoic acid
170400100 170400500 170402500
ACRO170400100EA 121.14 EUR
ACRO170400100 ACRO170400500 ACRO170402500
α-Bromo-p-toluic acid 97%
α-Bromo-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Mw: 215.05
Teplota varu: 316 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 223…227 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002567
Číslo CAS: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %