Tlačiť
Phenoxyacetic acid 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Phenoxyacetic acid
169870050 169871000 169875000 169870025
ACRO169870050EA 27.4 EUR
ACRO169870050 ACRO169871000 ACRO169875000 ACRO169870025
Phenoxyacetic acid 98+%
Phenoxyacetic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 285 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 98…101 °C
Teplota vzplanutia: 165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004296
Číslo CAS: 122-59-8
EINECS: 204-556-7
Merck Index: 12,07407
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure