Tlačiť
4-Benzyloxyphenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Monobenzone4-Hydroxyphenyl benzyl etherHydroquinone monobenzyl ether4-(Benzyloxy)phenol
169780500 169782500 169780010
ACRO169780500EA 65.78 EUR
ACRO169780500 ACRO169782500 ACRO169780010
4-Benzyloxyphenol 98%
4-Benzyloxyphenol
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
Teplota varu: 328 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 121…122 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002333
Číslo CAS: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 12,06331
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
GC ≥97.5 %