Tlačiť
Methyl bromoacetate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
169550025 169550250 169551000 169555000
ACRO169550025EA 408.74 EUR
ACRO169550025 ACRO169550250 ACRO169551000 ACRO169555000
Methyl bromoacetate 99%
Vzorec: BrCH₂COOCH₃
Teplota varu: 145 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 1,61 g/cm³
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000189
Číslo CAS: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
OSN: 2643
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %