Tlačiť
1-(Trimethylsilyl)imidazol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: TSIM, N-(Trimethylsilyl)imidazole, N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole
167130250 167131000 167132500
ACRO167130250EA 88.65 EUR
ACRO167130250 ACRO167131000 ACRO167132500
1-(Trimethylsilyl)imidazol 97%
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Vzorec: C₆H₁₂N₂Si
Mw: 140.26
Teplota varu: 93…94 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 0.95 g/cm³
Teplota vzplanutia: 5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005280
Číslo CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
OSN: 2733
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.01 % (10 % in water)