Tlačiť
(4-Chlorophenoxy)acetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-CPA
166961000 166965000
ACRO166961000EA 41.72 EUR
ACRO166961000 ACRO166965000
(4-Chlorophenoxy)acetic acid 98%
(4-Chlorophenoxy)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Teplota varu: 308 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >156 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00004305
Číslo CAS: 122-88-3
EINECS: 204-581-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥156 °C
Water ≤1 %
Titration with NaOH ≥97.5 %