Tlačiť
α-Bromo-m-toluonitrile 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
163510100 163510500
ACRO163510100EA 140.39 EUR
ACRO163510100 ACRO163510500
α-Bromo-m-toluonitrile 95%
α-Bromo-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Teplota varu: 130 °C (4 mmHg)
Teplota tavenia: 92…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001809
Číslo CAS: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
OSN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 97 °C
GC ≥94 %