Tlačiť
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
163130250 163131000 163130050
ACRO163130250EA 156.22 EUR
ACRO163130250 ACRO163131000 ACRO163130050
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
α-Bromo-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Mw: 196.05
Teplota varu: 152…155 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 70…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001794
Číslo CAS: 22115-41-9
OSN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to grey-brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %