Tlačiť
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-Hydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid
162450010 162450050
ACRO162450010EA 92.66 EUR
ACRO162450010 ACRO162450050
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid 98%
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₃
Teplota tavenia: 249 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005615
Číslo CAS: 21598-06-1
EINECS: 244-468-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %