Tlačiť
N,N,N-Trimethylanilinium tribromide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phenyltrimethylammonium tribromide, Mono(N,N,N-trimethylbenzenaminium) tribromide, Trimethylphenylammonium tribromide
160940250 160941000
ACRO160940250EA 62.49 EUR
ACRO160940250 ACRO160941000
N,N,N-Trimethylanilinium tribromide 97%
N,N,N-Trimethylanilinium tribromide
Vzorec: C₉H₁₄Br₃N
Mw: 375.93
Teplota tavenia: 113…117 °C
Číslo MDL: MFCD00011789
Číslo CAS: 4207-56-1
EINECS: 224-127-8
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Titration ≥96.0 %