Methyl crotonate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
160840050
160841000
160845000
ACRO160840050EA
35.58
EUR
ACRO160840050
ACRO160841000
ACRO160845000
Methyl crotonate 96%
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95.0 % |