Ethylbromacetát 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
158591000
158595000
158590025
ACRO158591000EA
46.13
EUR
ACRO158591000
ACRO158595000
ACRO158590025
Ethylbromacetát 98%
Ethylbromacetát
Vzorec:
BrCH₂COOCH₂CH₃ Teplota varu: 159 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –38 °C Hustota: 1,506 g/cm³ Teplota vzplanutia: 47 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000191 Číslo CAS: 105-36-2 EINECS: 203-290-9 OSN: 1603 ADR: 6.1,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤300 APHA |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |