Tlačiť
2-Amino-5-nitrothiazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Nitrothiazol-2-ylamine, 5-Nitrothiazol-2-amine
158521000 158520250
ACRO158521000EA 121.54 EUR
ACRO158521000 ACRO158520250
2-Amino-5-nitrothiazole 97%
2-Amino-5-nitrothiazole
Vzorec: C₃H₃N₃O₂S
Teplota tavenia: 196…204 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005326
Číslo CAS: 121-66-4
EINECS: 204-490-9
Merck Index: 13,00456
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Identification Passes test
Relative density 0.790 to 0.793
Residue after evaporation ≤50 ppm
Related substances ≤2 ppm (Benzene)
Acidity/alkalinity Passes test
Insoluble matter (in water) Passes test
Reducing substances Passes test