N-ethylmaleimid (NEM) 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
156100050
156100100
156100500
156102500
ACRO156100050EA
129.16
EUR
ACRO156100050
ACRO156100100
ACRO156100500
ACRO156102500
N-ethylmaleimid (NEM) 99+%
N-ethylmaleimid (NEM)
Vzorec:
C₆H₇NO₂ Teplota varu: 210 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 41…45 °C Teplota vzplanutia: 73 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00005509 Číslo CAS: 128-53-0 EINECS: 204-892-4 OSN: 2928 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03855 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 41 to 45 °C |
Solubility | (5% in 100% EtOH) Clear colorless to almost colorless solution |
HPLC | ≥99.0 % |
Residue after ignition | ≤0.01 % |
Aluminium (Al) | ≤1 ppm |
Antimony (Sb) | ≤1 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Boron (B) | ≤1 ppm |
Calcium (Ca) | ≤5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤1 ppm |
Copper (Cu) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Lead (Pb) | ≤1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤1 ppm |
Nickel (Ni) | ≤1 ppm |
Potassium (K) | ≤20 ppm |
Sodium (Na) | ≤20 ppm |
Zinc (Zn) | ≤1 ppm |