Tlačiť
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trimethylsilyldiethylamine, (Diethylamino)trimethylsilane, N,N-Diethylaminotrimethylsilane, N,N-Diethyltrimethylsilylamine, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, TMSDEA
155690250 155691000 155690050
ACRO155690250EA 80.22 EUR
ACRO155690250 ACRO155691000 ACRO155690050
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 98+%
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Vzorec: C₇H₁₉NSi
Teplota varu: 125…126 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 0,76 g/cm³
Teplota vzplanutia: 10 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009040
Číslo CAS: 996-50-9
EINECS: 213-637-6
OSN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4103 to 1.4123 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure