Tlačiť
1-Naphthylmethylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Naphthalenemethylamine, Naphthalen-1-ylmethanamine, Naphthalene-1-methylamine, 1-(Aminomethyl)naphthalene
155580010 155580050
ACRO155580010EA 35.7 EUR
ACRO155580010 ACRO155580050
1-Naphthylmethylamine 97%
1-Naphthylmethylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁N
Teplota varu: 92 °C (0,1 mmHg)
Teplota tavenia: 267…269 °C
Hustota: 1,073 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00004048
Číslo CAS: 118-31-0
EINECS: 204-244-0
OSN: 2735
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6420 to 1.6440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %