Tlačiť
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminopropane, TMPDA, N1,N1,N3,N3-Tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-Bis(dimethylamino)propane, N,N,N',N'-Tetramethyltrimethylenediamine
155510100 155510500 155512500
ACRO155510100EA 43.72 EUR
ACRO155510100 ACRO155510500 ACRO155512500
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine 99+%
1,3-Bis(dimethylamino)propane
Vzorec: C₇H₁₈N₂
Teplota varu: 145…146 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,78 g/cm³
Teplota vzplanutia: 31 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008337
Číslo CAS: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
OSN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure