Tlačiť
5-Chlorovaleryl chloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
154770100 154770250 154771000
ACRO154770100EA 136.78 EUR
ACRO154770100 ACRO154770250 ACRO154771000
5-Chlorovaleryl chloride 96%
5-Chlorovaleryl chloride
Vzorec: C₅H₈Cl₂O
Teplota varu: 97…99 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,2 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Číslo MDL: MFCD00000758
Číslo CAS: 1575-61-7
EINECS: 216-403-1
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure