Tlačiť
4-Formylbenzoic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Terephthalaldehydic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
154580050 154580250 154581000
ACRO154580050EA 38.51 EUR
ACRO154580050 ACRO154580250 ACRO154581000
4-Formylbenzoic acid 96%
4-Formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
Mw: 150.13
Teplota varu: 306
Teplota tavenia: 247 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006951
Číslo CAS: 619-66-9
EINECS: 210-607-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure