Tlačiť
tert-Butyl bromoacetate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
154340100 154340500 154342500
ACRO154340100EA 59.37 EUR
ACRO154340100 ACRO154340500 ACRO154342500
tert-Butyl bromoacetate 99%
tert-Butyl bromoacetate
Vzorec: BrCH₂COOC(CH₃)₂
Teplota varu: 50 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,338 g/cm³
Teplota vzplanutia: 49 °C
Číslo MDL: MFCD00000188
Číslo CAS: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
OSN: 1993
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure