Tlačiť
2-Aminothiazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Thiazol-2-ylamine, Aminothiazole, Thiazol-2-amine
153891000 153895000
ACRO153891000EA 35.14 EUR
ACRO153891000 ACRO153895000
2-Aminothiazole 97%
2-Aminothiazole
Vzorec: C₃H₄N₂S
Teplota varu: 117 °C (20mbar)
Teplota tavenia: 86…91 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005325
Číslo CAS: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Powder or flakes or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
Water ≤0.75 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 %