Tlačiť
Ethyl levulinate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl 4-oxopentanoate, 4-Oxovaleric acid ethyl ester, Ethyl 4-oxovalerate, 4-Ketovaleric acid ethyl ester, 4-Oxopentanoic acid ethyl ester, Levulinic acid ethyl ester
153621000 153625000
ACRO153621000EA 45.73 EUR
ACRO153621000 ACRO153625000
Ethyl levulinate 98%
Ethyl levulinate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Teplota varu: 93 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,012 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Číslo MDL: MFCD00009209
Číslo CAS: 539-88-8
EINECS: 208-728-2
Merck Index: 13,03852
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.009 to 1.014 g/ml
GC ≥97.5 %
Acid value ≤5 mg KOH/g