Tlačiť
9-Decen-1-ol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Decen-10-ol
152640050 152640250 152641000
ACRO152640050EA 52.15 EUR
ACRO152640050 ACRO152640250 ACRO152641000
9-Decen-1-ol 99%
9-Decen-1-ol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Teplota varu: 234…238 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 0,845 g/cm³
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002992
Číslo CAS: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥92 % (main isomer)