Tlačiť
2-Thiouracil 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxypyrimidine-2(1H)-thione
151840050 151841000 151845000
ACRO151840050EA 31.45 EUR
ACRO151840050 ACRO151841000 ACRO151845000
2-Thiouracil 99%
2-Thiouracil
Vzorec: C₄H₄N₂OS
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006039
Číslo CAS: 141-90-2
EINECS: 205-508-8
OSN: 3077
Merck Index: 12,09504
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 h)
HPLC ≥98.0 %
Appearance of solution (0.5% in 1M NaOH) Clear to light hazy
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm