Tlačiť
Izobutanol ≥99% ACS
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Nebezpečí
B1186-100ML B1186-1LT B1186-500MLGL
SPCMB1186-100MLEA 153.63 EUR
SPCMB1186-100ML SPCMB1186-1LT SPCMB1186-500MLGL
Izobutanol ≥99% ACS
Izobutanol
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂OH
Teplota varu: 107,9 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –108 °C
Hustota: 0,803
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004740
Číslo CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
OSN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99% Min.