Tlačiť
Crotonic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: trans-Crotonic acid, 2-Butenoic acid, trans-2-Butenoic acid
150875000 150870025
ACRO150875000EA 66.89 EUR
ACRO150875000 ACRO150870025
Crotonic acid 98%
Crotonic acid
Vzorec: C₄H₆O₂
Mw: 86.09
Teplota varu: 185 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 72 °C
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002701
Číslo CAS: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
OSN: 2823
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02625
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.7 %
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %